Läs mer
Benzil, 98 %
Produktkod. 11464284
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11464284 100 g 100g
11474284 500 g 500g
11484284 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464284 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12579.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 134-81-6 | C14H10O2 | 210,23 g/mol
Bensil används som en farmaceutisk intermediär och uv-härdande hartsfotosensibilisator. Inom polymerkemi används den som fotoinitiator. Vidare fungerar det som en potent hämmare av humana karboxyesteraser. Det används vid framställning av diketiminer genom att reagera med aminer. Det är också involverat i den berömda benil-bensilsyraomläggningen. Dessutom reagerar den med 1,3-difenylaceton för att få tetrafenylcyklopentadienon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Bensil används som en farmaceutisk intermediär och uv-härdande hartsfotosensibilisator. Inom polymerkemi används den som fotoinitiator. Vidare fungerar det som en potent hämmare av humana karboxyesteraser. Det används vid framställning av diketiminer genom att reagera med aminer. Det är också involverat i den berömda benil-bensilsyraomläggningen. Dessutom reagerar den med 1,3-difenylaceton för att få tetrafenylcyklopentadienon.
Löslighet
Löslig i etanol och etyleter. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 134-81-6
Molekylformel C14H10O2
Molekylvikt (g/mol) 210.23
MDL-nummer MFCD00003080
InChI-nyckel WURBFLDFSFBTLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzil, diphenylethanedione, dibenzoyl, diphenylglyoxal, bibenzoyl, ethanedione, diphenyl, 1,2-diphenylethanedione, diphenylethane-1,2-dione, glyoxal, diphenyl, diphenyldiketon
PubChem CID 8651
ChEBI CHEBI:51507
IUPAC-namn 1,2-difenyletan-1,2-dion
LEDER O=C(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzil
Smältpunkt 94°C to 96°C
Densitet 1.521
Kokpunkt 346°C to 348°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 608047
Merck Index 14,1078
Löslighetsinformation Soluble in ethanol and ethyl ether. Insoluble in water.
Formel vikt 210.23
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzil
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: diphenylethanedione
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.