Läs mer
Benzil, 99+%
Produktkod. 10677052 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10677052 500 g Plastflaska 500g
10346070 100 g Plastflaska 100g
11964841 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10677052 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 105415000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    936.97 SEK
    801.65 SEK / 500g
    Save 135.32 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 134-81-6 | C14H10O2 | 210,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 134-81-6
Molekylformel C14H10O2
Molekylvikt (g/mol) 210.23
MDL-nummer MFCD00003080
InChI-nyckel WURBFLDFSFBTLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzil, diphenylethanedione, dibenzoyl, diphenylglyoxal, bibenzoyl, ethanedione, diphenyl, 1,2-diphenylethanedione, diphenylethane-1,2-dione, glyoxal, diphenyl, diphenyldiketon
PubChem CID 8651
ChEBI CHEBI:51507
IUPAC-namn 1,2-difenyletan-1,2-dion
LEDER O=C(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzil
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 94,0 °C till 97,0 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 346,0 °C till 348,0 °C
Förlust vid torkning 0,5% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H5COCOC6H5
Kvantitet 500 g
Merck Index 15,108
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,5 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter, kloroform, etyl, acetat, bensen, toluen och nitrobensen
Formel vikt 210.23
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzil
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.