Läs mer
Benzil-d10, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzil-D10 |
| CAS | 77092-81-0 |
| Molekylformel | C14 D10 O2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Ethanedione, 1,2-di(phenyl-2,3,4,5,6-d5)- (ACI), 1,2-Di(phenyl-2,3,4,5,6-d5)ethanedione (ACI), Ethanedione, di(phenyl-d5)- (9 CI), Benzil-d10, Benzil-D10 |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H10O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)C(=O)c2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2[2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2-bis(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)ethane-1,2-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.2896 |
| Formel vikt | 220.1308 g/mol |
| Visa mer |