Läs mer
Benzildioxim, 98 %
Produktkod. 11463454
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11463454 25 g 25g
11473454 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11463454 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10687.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    770.05 SEK
    691.65 SEK / 25g
    Save 78.40 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 23873-81-6 | C14H12N2O2 | 240,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23873-81-6
Molekylformel C14H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 240.26
MDL-nummer MFCD00002113
InChI-nyckel JJZONEUCDUQVGR-VCFJNTAESA-N
Synonym diphenylglyoxime, benzil dioxime, ethanedione, diphenyl-, dioxime, e,e, diphenyl glyoxime, beta-benzil dioxime, gamma-benzil dioxime, n-z-2-nitroso-1,2-diphenylethenyl hydroxylamine, unii-ji58npg8m0, unii-pqn86x6991, ji58npg8m0
PubChem CID 5369401
IUPAC-namn N-[(Z)-2-nitroso-1,2-difenyletenyl]hydroxylamin
LEDER O\N=C(\C(=N/O)\C1=CC=CC=C1)/C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzil dioxime
Smältpunkt ∼238°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 2053615
Merck Index 14,1079
Formel vikt 240.26
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.