Läs mer
Benzil, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 95°C |
| Kokpunkt | 346°C to 348°C/1013 hPa (Decomposition) |
| MDL-nummer | MFCD00003080 |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | Benzil, Dibenzoyl, Benzil |