Läs mer
Benzil, TRC
Produktkod. 30342309
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30342309 5 g
1 options
Produktkod. 30342309 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB1969705G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzil
CAS 134-81-6
Molekylformel C14 H10 O2
Kvantitet 5 g
Synonym Benzil (8CI), Ethanedione, diphenyl- (9CI), 1,2-Diphenyl-1,2-ethanedione, 1,2-Diphenylethane-1,2-dione, 1,2-Diphenylethanedione, Bibenzoyl, Dibenzoyl, Diphenyl diketone, Diphenyl-α,β-diketone, Diphenylethanedione, Diphenylglyoxal, Esacure KBO, NSC 220315, NSC 4041, Wy 20910
InChI formel InChI=1S/C14H10O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
LEDER O=C(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn 1,2-difenyletan-1,2-dione
Molekylvikt (g/mol) 210.23
Formel vikt 210.0681