Läs mer
Benzilic-d10 Acid (rings-d10), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzilic acid diphenyl-d10 |
| CAS | 1219799-12-8 |
| Molekylformel | C14 2H10 H2 O3 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Benzilic acid D10 (diphenyl-D10), Benzilic-d10 acid (rings-d10), Benzilic-d10 acid, Di(phenyl-d5)hydroxyacetic acid, 2,2-Bis(pentadeuteriophenyl)-2-hydroxyethanoic acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H12O3/c15-13(16)14(17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,17 H,(H,15,16)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C(O)(C(=O)O)c2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2[2 H] |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-2,2-bis(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.3 |
| Formel vikt | 238.1414 g/mol |
| Visa mer |