Läs mer
Benzilide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzilide |
| CAS | 467-32-3 |
| Molekylformel | C28H20O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3,3,6,6-Tetraphenyl-1,4-dioxane-2,5-dione, NSC 403081, NSC 677243 |
| InChI formel | InChI=1S/C28H20O4/c29-25-27(21-13-5-1-6-14-21,22-15-7-2-8-16-22)31-26(30)28(32-25,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20H |
| LEDER | O=C1C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)OC(C(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=CC=C5)O1)=O |
| IUPAC-namn | 3,3,6,6-tetraphenyl-1,4-dioxane-2,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 420.46 |
| Formel vikt | 420.14 |