missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzimidazole 2-Sulfonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1H-Benzimidazole-2-sulfonic Acid |
| CAS | 40828-54-4 |
| Molekylformel | C7 H6 N2 O3 S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1H-Benzimidazole-2-sulfonic acid, 2-Benzimidazolesulfonic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2O3S/c10-13(11,12)7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12) |
| LEDER | OS(=O)(=O)c1nc2ccccc2[nH]1 |
| IUPAC-namn | 1H-benzimidazole-2-sulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.2 |
| Formel vikt | 198.0099 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?