missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Benzimidazole-4,5,6,7-d4, CDN

Produktkod. 30319181
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30319181 0.1 g 0.1g
30311390 0.05 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30319181 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND40790.1G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Benzimidazole-4,5,6,7-D4
CAS 64531-29-9
Molekylformel C7 D4 H2 N2
Kvantitet 0.1 g
Synonym 1 H-Benzimidazole-4,5,6,7-d4 (9 CI), Benzimidazole-4,5,6,7-d4, Benzimidazole-d4, Benzimidazole-4,5,6,7-D4
InChI formel InChI=1 S/C7H6N2/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5 H,(H,8,9)/i1D,2 D,3 D,4 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2[nH]cnc2c1[2 H]
IUPAC-namn 4,5,6,7-tetradeuterio-1 H-benzimidazole
Molekylvikt (g/mol) 122.1606
Formel vikt 122.0782 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.