Läs mer
Benzimidazole-5,6-dicarboxylic acid, 97%
Produktkod. 11363676
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11363676 5 g 5g
11353676 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11363676 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14754.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10351-75-4 | C9H6N2O4 | 206.16 g/mol
Bensimidazol-5,6-dikarboxylsyra är en viktig organisk mellanprodukt. Det används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Benzimidazol-5,6-dikarboxylsyra är en viktig organisk mellanprodukt. Det används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10351-75-4
Molekylformel C9H6N2O4
Molekylvikt (g/mol) 206.16
MDL-nummer MFCD03093058
InChI-nyckel PIPQOFRJDBZPFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzimidazole-5,6-dicarboxylic acid, 1h-benzo d imidazole-5,6-dicarboxylic acid, 1h-1,3-benzodiazole-5,6-dicarboxylic acid, 1h-benzoimidazole-5,6-dicarboxylic, 1h-benzoimidazole-5,6-dicarboxylic acid, acmc-1bsyc, 5,6-benzimidazoledicarboxylic acid, benzo d imidazole-5,6-dicarboxylic acid
PubChem CID 7023591
IUPAC-namn lH-bensimidazol-5,6-dikarboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=C(C=C2N=CNC2=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzimidazole-5,6-dicarboxylic acid
Smältpunkt ∽295°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 528170
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 206.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.