Läs mer
Benzimidazol, 98 %
Produktkod. 10644882 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10644882 25 g Plastflaska 25g
10487390 100 g Plastflaska 100g
10654882 500 g Plastflaska 500g
10105303 2.5 kg Plast trumma 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10644882 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 186420250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 51-17-2 | C7H6N2 | 118,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51-17-2
Molekylformel C7H6N2
Molekylvikt (g/mol) 118.14
MDL-nummer MFCD00005585
InChI-nyckel HYZJCKYKOHLVJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzimidazole, 1h-benzo d imidazole, 1,3-benzodiazole, benzoimidazole, o-benzimidazole, 3-azaindole, benziminazole, benzoglyoxaline, azindole, 1,3-diazaindene
PubChem CID 5798
ChEBI CHEBI:41275
IUPAC-namn IH-bensimidazol
LEDER N1C=NC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzimidazole
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 171.0°C to 174.0°C
Färg Beige till Brun
Kokpunkt >360.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 23, 131
Merck Index 15, 1083
Löslighetsinformation Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: more soluble in hot water,sparingly soluble in ether,practically insoluble in benzene and petroleum,soluble in aq. sol. of acids and strong alkalies,freely soluble in alcohol,boiling xylene
Formel vikt 118.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.