Läs mer
Benzimidazole, 99%
Produktkod. 11425103
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
Produktkod. 11425103
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12763.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 51-17-2 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Benzimidazol är en byggsten för att göra anthelmintiska läkemedel som albendazol, mebendazol och triklabendazol och läkemedel mot magsår som pantoprazol, rabeprazol, lansoprazol och omeprazol. Det används vid framställning av pyrenhärledda bensimidazol-kopplade polymerer (BILP), som används för selektiva koldioxidseparationsapplikationer på grund av deras egenskaper som porösa material, regenererbarhet och sorptionsparametrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Benzimidazol är en byggsten för att tillverka anthelmintiska läkemedel som albendazol, mebendazol och triklabendazol och läkemedel mot magsår som pantoprazol, rabeprazol, lansoprazol och omeprazol. Det används vid framställning av pyrenhärledda bensimidazol-kopplade polymerer (BILP), som används för selektiva koldioxidseparationsapplikationer på grund av deras egenskaper som porösa material, regenererbarhet och sorptionsparametrar.
Löslighet Svårlöslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51-17-2
Molekylformel C7H6N2
Molekylvikt (g/mol) 118.14
MDL-nummer MFCD00005585
InChI-nyckel HYZJCKYKOHLVJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzimidazole, 1h-benzo d imidazole, 1,3-benzodiazole, benzoimidazole, o-benzimidazole, 3-azaindole, benziminazole, benzoglyoxaline, azindole, 1,3-diazaindene
PubChem CID 5798
ChEBI CHEBI:41275
LEDER N1C=NC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzimidazole
Smältpunkt 170°C to 174°C
Kokpunkt 360°C
Kvantitet 250 g
Beilstein 109682
Merck Index 14,1081
Löslighetsinformation Sparingly soluble in water.
IUPAC-namn IH-1,3-bensodiazol
Formel vikt 118.14
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.