Läs mer
Benzimidazole, LoGiCal
Produktkod. 30458645
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458645 10 mg
1 options
Produktkod. 30458645 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR2564.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzimidazole
CAS 51-17-2
Analyt- eller komponentnamn Benzimidazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H6 N2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1H-Benzimidazole, Benzimidazole (6CI,8CI), 1,3-Benzodiazole, 1,3-Diazaindene, 3-Azaindole, Azindole, BZI, Benziminazole, Benzoglyoxaline, N,N'-Methenyl-o-phenylenediamine, NSC 759, o-Benzimidazole
InChI formel InChI=1S/C7H6N2/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H,(H,8,9)
Lösningstyp Snyggt
LEDER c1ccc2[nH]cnc2c1
IUPAC-namn 1H-benzimidazol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 118.14
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 118,0531 g/mol