Läs mer
Benzimidazole, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 51-17-2 |
| Smältpunkt | 170°C to 173°C |
| Kokpunkt | >360°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00005585 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Benzimidazole, Benzimidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.14 |
| Kvalitet | Research |