missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benziodarone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benziodarone |
| CAS | 68-90-6 |
| Molekylformel | C17 H12 I2 O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Methanone, (2-ethyl-3-benzofuranyl)(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)-, Ketone, 2-ethyl-3-benzofuranyl 4-hydroxy-3,5-diiodophenyl (6CI,7CI,8CI), 2-Ethyl-3-(3,5-diiodo-4-hydroxybenzoyl)-3-coumarone, 2-Ethyl-3-(3,5-diiodo-4-hydroxybenzoyl)benzofuran, 2-Ethyl-3-(4-hydroxy-3,5-diiodobenzoyl)benzofuran, 2-Ethyl-3-(4-hydroxy-3,5-diiodobenzoyl)coumarone, 2329 Labaz, Algocor, Amplivix, Benziodarone, Cardivix, Corofam, Coronal-Crinos, Dila-Vasal, Dilafurane, L 2329, NSC 82133, Retrangor |
| InChI formel | InChI=1S/C17H12I2O3/c1-2-13-15(10-5-3-4-6-14(10)22-13)16(20)9-7-11(18)17(21)12(19)8-9/h3-8,21H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(I)c(O)c(I)c3 |
| IUPAC-namn | (2-ethyl-1-benzofuran-3-yl)-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 518.08 |
| Formel vikt | 517.8876 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?