Läs mer
Benznidazol, MedChemExpress
Produktkod. 16468786
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16468786 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16468786 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1548
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress Benznidazol (Ro 07-1051) is an antiparasitic medication, with an IC50 of 20.35 μM for Colombian T. cruzi strains, and has been used in the treatment of Chagas disease.
Benznidazol (Ro 07-1051) is an antiparasitic medication, with an IC50 of 20.35 μM for Colombian T. cruzi strains, and has been used in the treatment of Chagas disease.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benznidazol
Fysisk form Solid
CAS 22994-85-0
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H12N4O3
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Ro 07-1051 Ro 71051
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (192.12 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NCC1=CC=CC=C1)CN2C=CN=C2[N+]([O-])=O
Molekylvikt (g/mol) 260.25
Formel vikt 260.25
Procent renhet 99.38%