Läs mer
Bensnidazol, TRC
Produktkod. 30330542
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30330542 10 mg
1 options
Produktkod. 30330542 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB19792510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benznidazole
CAS 22994-85-0
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C12 H12 N4 O3
Kvantitet 10 mg
Synonym 2-Nitro-N-(phenylmethyl)-1H-imidazole-1-acetamide, N-Benzyl-2-nitro-Imidazole-1-acetamide, Benznidazole, Benzonidazol, Benzonidazole, N-Benzyl-2-nitroimidazol-1-yl-acetamide, NSC 299972, Radanil, Ro 07-1051, Ro 71051, Rochagan
InChI formel InChI=1S/C12H12N4O3/c17-11(14-8-10-4-2-1-3-5-10)9-15-7-6-13-12(15)16(18)19/h1-7H,8-9H2,(H,14,17)
LEDER [O-][N+](=O)c1nccn1CC(=O)NCc2ccccc2
IUPAC-namn N-benzyl-2-(2-nitroimidazol-1-yl)acetamid
Molekylvikt (g/mol) 260.25
Formel vikt 260.0909