Läs mer
ACROBiosystems BenzNuclease DNA and RNA Nuclease (Ultra Pure,Protease Free)
Produktkod. 16407139
Kvantitet:
10 kU
50 kU
500 kU
Förpackningsstorlek:
10ku
Produktkod. 16407139
Brand: ACROBiosystems BEEN311650KU
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
BenzNuclease is a recombinant form of Serratia macescens extracellular endonuclease produced in Escherichia coli cells using a proprietary process at ACRObiosystems. BenzNuclease is a homodimer with monomer molecular masses about 30 kDa. Two disulfide bon
Specifikationer
Renhet >95% as determined by SDS-PAGE
Förvaringsbuffert Tris HCl, pH 8.0, MgCl2, and NaCl
Innehåll och lagring -20°C
Uttryckssystem E. coli
Gene Alias DNA and RNA Nuclease,BenzNuclease
Protein Tag Tag Free
Frakt skick RT
Konjugera Unconjugated
Källa BenzNuclease-DNA-RNA-Nuclease (BEE-N3116) is expressed from E.coli cells.
Kvantitet 50 kU
Produkttyp BenzNuclease
Form Powder