Läs mer
Benzo-15-krona-5, 98 %
Produktkod. 11468626
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468626 1 g 1g
11478626 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11468626 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16011.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
CAS: 14098-44-3 | C14H20O5 | 268,31 g/mol
Benzo-15-crown-5 används i syntetisk kemi. Det spelar en stor roll och involverar i komplexbildning genom etersyre. Den används i fasöverföringskatalysatorsystem. Det är involverat i ''värd-gäst''-kemi för att identifiera rörelsen av väsentliga element i kroppen. Det kan spela en roll i mycket komplicerade biologiska reaktioner, såsom enzymfunktioner, som kan användas i utvecklingen av nya läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Benzo-15-crown-5 används i syntetisk kemi. Det spelar en stor roll och involverar i komplexbildning genom etersyre. Den används i fasöverföringskatalysatorsystem. Den är inblandad i′ Värd-Gäst′ kemi för att identifiera rörelsen av väsentliga element i kroppen. Det kan spela en roll i mycket komplicerade biologiska reaktioner, såsom enzymfunktioner, som kan användas i utvecklingen av nya läkemedel.
Löslighet
Löslig i het metanol. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14098-44-3
Molekylformel C14H20O5
Molekylvikt (g/mol) 268.31
MDL-nummer MFCD00005945
InChI-nyckel FNEPSTUXZLEUCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo-15-crown-5, 2,3,5,6,8,9,11,12-octahydrobenzo b 1,4,7,10,13 pentaoxacyclopentadecine, monobenzo-15-crown-5, benzyl 15-crown-5, benzo15c5, denzo15c5, 2,3,5,6,8,9,11,12-octahydro-1,4,7,10,13-benzopentaoxacyclopentadecine, benzo-15-crown-5-ether, benzo-15-crown 5-ether, ccris 3608
PubChem CID 84197
ChEBI CHEBI:37444
IUPAC-namn 2,5,8,11,14-pentaoxabicyklo[13.4.0]nonadeka-1(19),15,17-trien
LEDER C1COCCOC2=CC=CC=C2OCCOCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo-15-crown-5
Smältpunkt 78 °C till 82 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1624106
Löslighetsinformation Löslig i het metanol. Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 268.31
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.