Läs mer
Benzo-15-crown-5, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10665482 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10665482 2.5 g Glass bottle 2.5g
1 options
Produktkod. 10665482 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 243990025
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Chelation/Complexation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo-15-crown-5
Namnnotering 99%
CAS 14098-44-3
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 79°C to 82°C
Färg Gray to White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C14H20O5
MDL-nummer MFCD00005945
Kvantitet 2.5 g
Synonym benzo-15-crown-5, 2,3,5,6,8,9,11,12-octahydrobenzo b 1,4,7,10,13 pentaoxacyclopentadecine, monobenzo-15-crown-5, benzyl 15-crown-5, benzo15c5, denzo15c5, 2,3,5,6,8,9,11,12-octahydro-1,4,7,10,13-benzopentaoxacyclopentadecine, benzo-15-crown-5-ether, benzo-15-crown 5-ether, ccris 3608
Löslighetsinformation Solubility in water: partially soluble
InChI-nyckel FNEPSTUXZLEUCK-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1COCCOC2=CC=CC=C2OCCOCCO1
IUPAC-namn 2,5,8,11,14-pentaoxabicyclo[13.4.0]nonadeca-1(19),15,17-triene
Molekylvikt (g/mol) 268.31
PubChem CID 84197
ChEBI CHEBI:37444
Formel vikt 268.29
Procent renhet 99%
Fysisk form Powder or Flakes
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzo-15-crown-5
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.