Läs mer
Benzo-18-crown-6, 97%
Produktkod. 11443327
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443327 1 g 1g
11453327 5 g 5g
11463327 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16223.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14098-24-9 | C16H24O6 | 312.362 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14098-24-9
Molekylformel C16H24O6
Molekylvikt (g/mol) 312.362
MDL-nummer MFCD00062741
InChI-nyckel DSFHXKRFDFROER-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 585779
IUPAC-namn 2,5,8,11,14,17-hexaoxabicyklo[16.4.0]docosa-1(22),18,20-trien
LEDER C1COCCOCCOC2=CC=CC=C2OCCOCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo-18-crown-6
Smältpunkt 43°C to 45°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1626123
Känslighet Hygroscopic
Synonym benzo-18-crown-6, b18c6-benzo crown ether, benzo-18-crown 6-ether, 2,3,5,6,8,9,11,12,14,15-decahydrobenzo b 1,4,7,10,13,16 hexaoxacyclooctadecine, 2,3-benzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxaoctadec-2-ene, monobenzo-18-crown-6, benzo-18-crown6-ether, 2,3-benzo-18-crown-6, benzo-18-crown, benzo-18-crown 1g
Formel vikt 312.37
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.