Läs mer
Benzo(a)anthracene, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12999424 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12999424 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12999424 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S425
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Benz(a)anthracene56-55-31000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benz(a)anthracene
Förpackning 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 56-55-3, 75-09-2
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Fysisk form Solid
Molekylformel C18H12
MDL-nummer MFCD00003599
Färg Yellow
Smältpunkt 50°C
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel DXBHBZVCASKNBY-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C=C3C(C=CC4=CC=CC=C34)=CC2=C1
IUPAC-namn benzo[a]anthracene
Lösningsmedel eller matris MeCl
Molekylvikt (g/mol) 228.29
PubChem CID 5954
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:51348
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only