Läs mer
Benzo[a]pyren-8-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzo[a]pyren-8-ol |
| CAS | 13345-26-1 |
| Molekylformel | C20 H12 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Benzo[a]pyren-8-ol, 8-Hydroxy-3,4-benzopyrene, 8-Hydroxy-3,4-benzpyrene, 8-Hydroxybenzo[a]pyrene, 8-Hydroxy-3,4-benzopyrene, Benzo[pqr]tetraphen-8-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H12O/c21-16-7-9-17-15(11-16)10-14-5-4-12-2-1-3-13-6-8-18(17)20(14)19(12)13/h1-11,21H |
| LEDER | OC1=CC(C=C2C=CC3=CC=CC4=C3C2=C5C=C4)=C5C=C1 |
| IUPAC-namn | benzo[a]pyren-8-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.32 |
| Formel vikt | 268.09 |