missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Benzo[a]pyrene-1,6-quinone, TRC

Produktkod. 30137557
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137557 100 mg
30003528 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137557 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB205860100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 3067-13-8
Molekylformel C20H10O2
Molekylvikt (g/mol) 282.29
Synonym Benzo[a]pyrene-1,6-dione, 1,6-Dihydrobenzo[a]pyrene-1,6-dione, NSC 30985
IUPAC-namn benzo[b]pyrene-1,6-dione
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C3=C4C(=CC=C5C4=C(C=C3)C(=O)C=C5)C2=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Benzo[a]pyrene-1,6-quinone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C20H10O2/c21-17-10-6-11-5-7-16-19-13(8-9-15(17)18(11)19)12-3-1-2-4-14(12)20(16)22/h1-10H
Formel vikt 282.068
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.