missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzo[a]pyrene-6,12-quinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzo[a]pyrene-6,12-quinone |
| CAS | 3067-12-7 |
| Molekylformel | C20 H10 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Benzo[a]pyrene-6,12-dione, 6,12-Dihydrobenzo[a]pyrene-6,12-dione, NSC 625589 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H10O2/c21-17-10-16-12-5-1-2-6-13(12)20(22)15-9-8-11-4-3-7-14(17)18(11)19(15)16/h1-10H |
| LEDER | O=C1C=C2c3ccccc3C(=O)c4ccc5cccc1c5c24 |
| IUPAC-namn | benzo[b]pyrene-6,12-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.292 |
| Formel vikt | 282.068 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?