Läs mer
Benzo[a]pyren, 96 %
Produktkod. 11337148
Change view
Kvantitet:
100 mg
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11337148 0.5 g 0.5g
11347148 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337148 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 015856.02
 Begränsad artikel
I lager
Används i stor utsträckning inom cancerforskning | CAS: 50-32-8 | C20H12 | 252,32 g/mol
Används i stor utsträckning inom cancerforskning och för GC (gaskromatografi) och LC (vätskekromatografi) analys. Det är också en multifunktionell mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-32-8
Molekylformel C20H12
Molekylvikt (g/mol) 252.32
MDL-nummer MFCD00003602
InChI-nyckel FMMWHPNWAFZXNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo a pyrene, 3,4-benzopyrene, benzo pqr tetraphene, 3,4-benzpyrene, benzpyrene, benzo def chrysene, 6,7-benzopyrene, benz a pyrene, 3,4-benz a pyrene
PubChem CID 2336
ChEBI CHEBI:29865
IUPAC-namn benso[a]pyren
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=C1C=CC3=CC=CC4=CC=C2C1=C34
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo[a]pyrene
Smältpunkt 177 °C till 180 °C
Kokpunkt 495 °C
Kvantitet 0.5 g
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,1103
Löslighetsinformation Löslig i bensen, toluen och xylen; Sparsamt löslig i alkohol, metanol; Olöslig i vatten
Formel vikt 252.3
Procent renhet 96%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.