Läs mer
Benzo[a]pyrene Diol Epoxide (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzo[a]pyrene Diol Epoxide |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H14O3/c21-17-13-8-11-5-4-9-2-1-3-10-6-7-12(15(11)14(9)10)16(13)19-20(23-19)18(17)22/h1-8,17-22H/t17-,18+,19-,20+/m1/s1 |
| Formel vikt | 302.0943 |