Läs mer
Benzo[a]pyrene, MedChemExpress
Produktkod. 16444118
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16444118 10 mg
1 options
Produktkod. 16444118 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY107377
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
MedChemExpress Benzo[a]pyrene shows lung carcinogenicity in animal models, and it is frequently used in chemoprevention studies.
Benzo[a]pyrene shows lung carcinogenicity in animal models, and it is frequently used in chemoprevention studies.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo[a]pyrene
CAS 50-32-8
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H12
Kvantitet 10 mg
Synonym 3,4-Benzopyrene
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (198.17 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER C12=C(C=C3)C=C(C=CC=C4)C4=C1C=CC5=CC=CC3=C25
Molekylvikt (g/mol) 252.31
Formel vikt 252.31
Procent renhet 98.75%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death