Läs mer
Benso(a)pyren, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12909434 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12909434 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12909434 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S430
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    571.00 SEK
    503.41 SEK / 1ml
    Save 67.59 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Benso(a)pyren50-32-81000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo(a)pyrene
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 50-32-8, 75-09-2
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis-rapporter riktar sig mot analyter med 2 ±% noggrannhet och korrekt för råmaterialrenhet.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C20H12
MDL-nummer MFCD00003602
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel FMMWHPNWAFZXNH-UHFFFAOYSA-N
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=C1C=CC3=CC=CC4=CC=C2C1=C34
IUPAC-namn pentacyklo[10.6.2.02,7.09,19.016,20]icosa-1(18),2,4,6,8,10,12,14,16,19-dekaen
Lösningsmedel eller matris Metylenklorid
Molekylvikt (g/mol) 252.32
PubChem CID 2336
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:29865
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzo(a)pyrene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane, benzo[a]pyrene
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning