Läs mer
Benzo[b]furan-2-boronsyra, 98 %
Produktkod. 11460088
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460088 25 g 25g
11440088 1 g 1g
11450088 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460088 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23676.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 98437-24-2 | C8H7BO3 | 161,95 g/mol
Det används för enkel framställning av högfunktionaliserade, kvävehaltiga diarylmetaner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Den används för enkel framställning av högfunktionaliserade, kvävebärande diarylmetaner.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från vatten/fukt och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas. Skydda mot fukt och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98437-24-2
Molekylformel C8H7BO3
Molekylvikt (g/mol) 161.95
MDL-nummer MFCD00236019
InChI-nyckel PKRRNTJIHGOMRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-2-boronic acid, benzo b furan-2-boronic acid, benzofuran-2-ylboronic acid, 2-benzofuranboronic acid, 2-benzofuranylboronic acid, 2,3-benzo b furan-2-boronic acid, 2-boronobenzo b furan, 1-benzofuran-2-yl boronic acid, 1-benzofuran-2-boronic acid
PubChem CID 2776266
IUPAC-namn 1-bensofuran-2-ylboronsyra
LEDER OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo[b]furan-2-boronic acid
Kvantitet 25 g
Beilstein 1637889
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 161.95
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.