Läs mer
Benzo[b]furan-2-carboxaldehyde, 97%, Maybridge™
Produktkod. 10493945
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10493945 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10493945 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC06604DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 4265-16-1
Molekylformel C9H6O2
Molekylvikt (g/mol) 146.145
InChI-nyckel ADDZHRRCUWNSCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b furan-2-carboxaldehyde, 2-benzofurancarboxaldehyde, benzofuran-2-carbaldehyde, benzofuran-2-carboxaldehyde, 2-formylbenzofuran, 2-benzofurancarbaldehyde, coumarilaldehyde, 1-benzofuran-2-carboxaldehyde, benzofuran-2-aldehyde, benzo b-2-furfural
PubChem CID 61341
IUPAC-namn 1-benzofuran-2-carbaldehyde
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=C(O2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzofuran-2-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Densitet 1.2060g/mL
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 146.14
Procent renhet 97%