Läs mer
Benzo[b]furan-2-karboxaldehyd, 99 %
Produktkod. 11327715
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11327715 10 g 10g
11317715 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327715 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02456.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 4265-16-1 | C9H6O2 | 146,145 g/mol
Benso[b]furan-2-karboxaldehyd används för syntes av isoxazoliner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Benso[b]furan-2-karboxaldehyd används för syntes av isoxazoliner.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda med vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel. Den är känslig för luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4265-16-1
Molekylformel C9H6O2
Molekylvikt (g/mol) 146.145
MDL-nummer MFCD00015463
InChI-nyckel ADDZHRRCUWNSCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b furan-2-carboxaldehyde, 2-benzofurancarboxaldehyde, benzofuran-2-carbaldehyde, benzofuran-2-carboxaldehyde, 2-formylbenzofuran, 2-benzofurancarbaldehyde, coumarilaldehyde, 1-benzofuran-2-carboxaldehyde, benzofuran-2-aldehyde, benzo b-2-furfural
PubChem CID 61341
IUPAC-namn 1-bensofuran-2-karbaldehyd
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=C(O2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo[b]furan-2-carboxaldehyde
Kokpunkt 92 °C till 97 °C (1 mmHg)
Brytningsindex 1.632
Kvantitet 10 g
Beilstein 2910
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda med vatten.
Formel vikt 146.15
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.