Läs mer
Benzo[b]furan-2-carboxylic acid, 98+%
Produktkod. 11483057
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483057 25 g 25g
11463057 1 g 1g
11473057 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11483057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15579.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 496-41-3 | C9H6O3 | 162.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 496-41-3
Molekylformel C9H6O3
Molekylvikt (g/mol) 162.14
MDL-nummer MFCD00005848
InChI-nyckel OFFSPAZVIVZPHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-2-carboxylic acid, coumarilic acid, benzo b furan-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylic acid, 2-carboxybenzofuran, coumarone-2-carboxylic acid, unii-7z6nmg947l, chembl84095, benzofuran-2-carboxylicacid
PubChem CID 10331
IUPAC-namn 1-benzofuran-2-carboxylic acid
LEDER OC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo[b]furan-2-carboxylic acid
Smältpunkt 192°C to 196°C
Kokpunkt 310°C to 315°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 124204
Merck Index 14,2561
Formel vikt 162.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.