Läs mer
Benzo[b]furan-3-acetonitril, 99 %
Produktkod. 11328946
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11328946 250 mg 250mg
11318946 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328946 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19550.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 52407-43-9 | C10H7NO | 157,172 g/mol
Benso[b]furan-3-acetonitril är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, farmaceutiska jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Benso[b]furan-3-acetonitril är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, farmaceutiska jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52407-43-9
Molekylformel C10H7NO
Molekylvikt (g/mol) 157.172
MDL-nummer MFCD02183555
InChI-nyckel BJAJKVZABJZXDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzofuran-3-ylacetonitrile, 3-benzo b furylacetonitrile, benzofuran-3-acetonitrile, 2-benzofuran-3-yl acetonitrile, benzo b furan-3-acetonitrile, 2-3-benzofuranyl acetonitrile, 2-1-benzofuran-3-yl acetonitrile, 2-benzo b furan-3-ylethanenitrile, pubchem7006, 3-benzofuranylacetonitrile
PubChem CID 2769401
IUPAC-namn 2-(l-bensofuran-3-yl)acetonitril
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CO2)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo[b]furan-3-acetonitrile
Smältpunkt 38 °C till 39 °C
Kokpunkt 120 °C till 122 °C (4 mmHg)
Kvantitet 250 mg
Beilstein 1282785
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 157.17
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.