Läs mer
Benzo[b]furan-3-boronsyra, 98 %
Produktkod. 15471579
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15471579 250 mg 250mg
15451579 1 g 1g
15461579 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15471579 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64389.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 317830-83-4 | C8H7BO3 | 161,95 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 317830-83-4
Molekylformel C8H7BO3
Molekylvikt (g/mol) 161.95
MDL-nummer MFCD06801687
InChI-nyckel DFUGYZQSDFQVPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-3-ylboronic acid, benzofuran-3-boronic acid, 1-benzofuran-3-yl boronic acid, boronic acid, 3-benzofuranyl, acmc-1csxn, benzo b furan-3-boronic acid, benzofuran-3-yl boronic acid
PubChem CID 23438904
LEDER OB(O)C1=COC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo[b]furan-3-boronic acid
Kvantitet 250 mg
Beilstein 9479377
IUPAC-namn (1-bensofuran-3-yl)borsyra
Formel vikt 161.95
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.