Läs mer
Benso[b]furan-3-ylättiksyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10422643
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10422643 1 g 1g
10650895 250 mg 250mg
10366284 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10422643 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC40801DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 64175-51-5
Molekylformel C10H8O3
Molekylvikt (g/mol) 176.171
InChI-nyckel QWMVFCMIUUHJDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzofuran-3-yl acetic acid, 3-benzofuranacetic acid, benzo b furan-3-ylacetic acid, 2-1-benzofuran-3-yl acetic acid, benzofuran-3-yl-acetic acid, benzofuran-3-acetic acid, 1-benzofuran-3-ylacetic acid, 2-3-benzofuranyl acetic acid, pubchem7012, benzofuran-3-ylacetic acid
PubChem CID 2762940
IUPAC-namn 2-(l-bensofuran-3-yl)ättiksyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CO2)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo[b]furan-3-ylacetic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 176.17
Procent renhet 97%