Läs mer
Benso[b]furan-3-ylättiksyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10650895
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10650895 250 mg 250mg
10422643 1 g 1g
10366284 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10650895 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC40801CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 64175-51-5
Molekylformel C10H8O3
Molekylvikt (g/mol) 176.171
InChI-nyckel QWMVFCMIUUHJDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzofuran-3-yl acetic acid, 3-benzofuranacetic acid, benzo b furan-3-ylacetic acid, 2-1-benzofuran-3-yl acetic acid, benzofuran-3-yl-acetic acid, benzofuran-3-acetic acid, 1-benzofuran-3-ylacetic acid, 2-3-benzofuranyl acetic acid, pubchem7012, benzofuran-3-ylacetic acid
PubChem CID 2762940
IUPAC-namn 2-(l-bensofuran-3-yl)ättiksyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CO2)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo[b]furan-3-ylacetic acid
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 176.17
Procent renhet 97%