Läs mer
Benso[b]furan-7-karbaldehyd, Thermo Scientific™
Produktkod. 10732947
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10732947 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10497734 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10732947 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC78204DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 95333-14-5
Molekylformel C9H6O2
Molekylvikt (g/mol) 146.145
MDL-nummer MFCD08272125
InChI-nyckel RGPUSZZTRKTMNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-7-carbaldehyde, 7-benzofurancarboxaldehyde, 7-formylbenzofuran, 7-benzofurancarboxaldehyde 9ci, benzofuran-7-carboxaldehyde, 7-benzo b furancarbaldehyde, benzo b furan-7-carbaldehyde
PubChem CID 11126406
IUPAC-namn 1-bensofuran-7-karbaldehyd
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)C=O)OC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo[b]furan-7-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 146.14
Procent renhet 95%