Läs mer
Benso[b]furan-7-karboxylsyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 10488884
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10488884 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10362095 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10488884 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC78201DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 90484-22-3
Molekylformel C9H6O3
Molekylvikt (g/mol) 162.14
MDL-nummer MFCD10000617
InChI-nyckel QMHILIQFOBNARN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-7-carboxylic acid, benzofuran-7-carboxylicacid, 7-benzofuranylcarboxylic acid, benzo b furan-7-carboxylic acid, 7-benzofurancarboxylic acid, 4ahs, 7-benzofurancarboxylicacid, akh
PubChem CID 13307983
IUPAC-namn 1-bensofuran-7-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=C2OC=CC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo[b]furan-7-carboxylic acid
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 162.14
Procent renhet 97%