Läs mer
Benso[b]furan-7-sulfonylklorid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10670466
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10670466 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10200265 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10670466 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC78203DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 1191030-88-2
Molekylformel C8H5ClO3S
Molekylvikt (g/mol) 216.635
InChI-nyckel MEOOVUNNRYYGCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-7-sulfonyl chloride, 7-benzofuransulfonyl chloride, benzo 2,3-b furan-7-ylchlorosulfone
PubChem CID 49762852
IUPAC-namn 1-bensofuran-7-sulfonylklorid
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)S(=O)(=O)Cl)OC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo[b]furan-7-sulfonyl chloride
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 216.64
Procent renhet 97%