Läs mer
Benzo[b]furan, 97+%
Produktkod. 11442258
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442258 50 g 50g
11432258 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11442258 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15225.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 271-89-6 | C8H6O | 118,14 g/mol
Benso[b]furan används vid tillverkning av kumaronindenharts. Det har använts för att göra golvplattor och andra produkter. Det används också som beläggning på grapefrukt, citroner, lirner, apelsiner, tangelos och tangeriner och vid tillverkning av COITosionsbeständiga färger och lacker, i vattenbeständiga beläggningar på pappersprodukter och tyger och som lim i matbehållare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Benso[b]furan används vid tillverkning av kumaronindenharts. Det har använts för att göra golvplattor och andra produkter. Det används också som beläggning på grapefrukt, citroner, lirner, apelsiner, tangelos och tangeriner och vid tillverkning av COITosionsbeständiga färger och lacker, i vattenbeständiga beläggningar på pappersprodukter och tyger och som lim i matbehållare.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 271-89-6
Molekylformel C8H6O
Molekylvikt (g/mol) 118.14
MDL-nummer MFCD00005847
InChI-nyckel IANQTJSKSUMEQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran, 2,3-benzofuran, coumarone, benzo b furan, cumarone, benzofurfuran, 1-oxindene, coumaron, 1-oxidene
PubChem CID 9223
ChEBI CHEBI:35260
IUPAC-namn 1-bensofuran
LEDER O1C=CC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo[b]furan
Densitet 1.095
Kokpunkt 173 °C till 175 °C
Flampunkt 56 °C (133 °F)
Odör Aromatisk
Brytningsindex 1.566
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 107704
Merck Index 14,1088
Löslighetsinformation Inte blandbar i vatten.
Formel vikt 118.14
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.