Läs mer
Benzo[b]naphtho[1,2-d]thiophene, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzo[b]naphtho[1,2-d]thiophene |
| CAS | 205-43-6 |
| Molekylformel | C16H10S |
| MDL-nummer | MFCD00215942 |
| Kvantitet | 250 mg |
| LEDER | C12=CC=CC=C1C3=C4C=CC=CC4=CC=C3S2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.32 |
| Procent renhet | 97% |