missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzo[b]thien-2-yl Ketone (Zileuton Impurity), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Benzo[b]thien-2-oyl)benzo[b]thiophene |
| CAS | 97978-07-9 |
| Molekylformel | C17 H10 O S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-(Benzo[b]thien-2-oyl)benzo[b]thiophene |
| InChI formel | InChI=1S/C17H10OS2/c18-17(15-9-11-5-1-3-7-13(11)19-15)16-10-12-6-2-4-8-14(12)20-16/h1-10H |
| LEDER | O=C(c1cc2ccccc2s1)c3cc4ccccc4s3 |
| IUPAC-namn | bis(1-benzothiophen-2-yl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 294.39 |
| Formel vikt | 294.0173 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?