Läs mer
Benzo[b]thiophen-2(3H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzo[b]thiophen-2(3H)-one |
| CAS | 496-31-1 |
| Molekylformel | C8H6OS |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2-Oxo-1-thiaindan, 2-Oxo-2,3-dihydrobenzo[b]thiophene, 2-Mercapto-benzeneacetic Acid gamma-(Thio Lactone), Thianaphthen-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6OS/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-4H,5H2 |
| LEDER | O=C1Cc2ccccc2S1 |
| IUPAC-namn | 3H-1-benzothiophen-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.2 |
| Formel vikt | 150.0139 |