Läs mer
Benzo[b]tiofen-2-boronsyra, 97 %
Produktkod. 11479867
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479867 1 g 1g
11489867 5 g 5g
11499867 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479867 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22835.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
CAS: 98437-23-1 | C8H7BO2S | 178,01 g/mol
Benso[b]tiofen-2-borsyra används i syntesen av fosforescerande sensorer för kvantifiering av koppar(II)joner, UV-främjade fenantridinsynteser, Beredning av CYP11B1-hämmare för behandling av kortisolberoende sjukdomar, PDE4-hämmare, Suzuki-korskopplingsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Benso[b]tiofen-2-borsyra används i syntesen av fosforescerande sensorer för
kvantifiering av koppar(II)joner, UV-befrämjade fenantridinsynteser, Beredning av CYP11B1-hämmare för behandling av kortisolberoende sjukdomar, PDE4-reaktionshämmare Miya-korskoppling, Suzuki-hämmare.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en förseglad behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98437-23-1
Molekylformel C8H7BO2S
Molekylvikt (g/mol) 178.01
MDL-nummer MFCD01075674
InChI-nyckel YNCYPMUJDDXIRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzothienylboronic acid, benzo b thiophen-2-ylboronic acid, benzo b thiophene-2-boronic acid, benzothiophene-2-boronic acid, 1-benzothien-2-ylboronic acid, thianaphthene-2-boronic acid, benzo b thiophene-2-ylboronic acid, 2-benzothiopheneboronic acid, benzothiophen-2-ylboronic acid
PubChem CID 2359
LEDER OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo[b]thiophene-2-boronic acid
Smältpunkt ∼255°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1637924
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn (1-bensotiofen-2-yl)borsyra
Formel vikt 178.02
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.