Läs mer
Benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30967473
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1g
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30967473 25 g 25g
30957847 10 g 10g
30956249 1 g 1g
30957494 100 g 100g
30965741 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30967473 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1154125g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
CAS 3541-37-5
Molekylformel C9H6OS
MDL-nummer MFCD01075041
Kvantitet 25 g
LEDER O=CC1=CC2=CC=CC=C2S1
Molekylvikt (g/mol) 162.21
Procent renhet 98%