Läs mer
Benso[b]tiofen-2-kolhydrazid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10566494
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10566494 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10182774 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10566494 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB04184EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 175135-07-6
Molekylformel C9H8N2OS
Molekylvikt (g/mol) 192.24
MDL-nummer MFCD00052501
InChI-nyckel ZXKPFIRPUUAAPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-2-carbohydrazide, benzo b thiophene-2-carboxylic hydrazide, thianaphthene-2-carboxylic hydrazide, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, hydrazide, maybridge1_008989, acmc-1c3go, #, benzo b thiophene-2-carboxylic acid hydrazide
PubChem CID 519437
IUPAC-namn 1-bensotiofen-2-kolhydrazid
LEDER NNC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo[b]thiophene-2-carbohydrazide
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 192.24
Procent renhet 97%