Läs mer
Benzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11318005
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11318005 1 g 1g
11328005 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318005 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08140.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39827-11-7
Molekylformel C9H5ClOS
Molekylvikt (g/mol) 196.648
MDL-nummer MFCD00051635
InChI-nyckel DNGLRCHMGDDHNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-2-carbonyl chloride, thianaphthene-2-carbonyl chloride, benzo b thiophene-2-carbonylchloride, acmc-20alq1, 2-benzthiophenecarbonylchloride, 2-benzothiophenecarbonyl chloride, benzothiophene-2-carbonyl chloride, 2-benzo b thiophenecarbonyl chloride, 2-chlorocarbonyl-1-benzothiophene
PubChem CID 142384
IUPAC-namn 1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=C(S2)C(=O)Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material Benzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
Smältpunkt 85°C to 88°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 125174
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 196.65
Procent renhet 98%