Läs mer
Benzo[b]tiofen-2-karboxaldehyd, 97 %
Produktkod. 11334266
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11334266 5 g 5g
11344266 250 mg 250mg
11324266 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11334266 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19345.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 3541-37-5 | C9H6OS | 162,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3541-37-5
Molekylformel C9H6OS
Molekylvikt (g/mol) 162.21
MDL-nummer MFCD01075041
InChI-nyckel NXSVNPSWARVMAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-2-carboxaldehyde, benzo b thiophene-2-carbaldehyde, thianaphthene-2-carboxaldehyde, benzothiophene-2-carboxaldehyde, acmc-209igo, 2-formylbenzo b thiophene, 2-benzothiophenecarbaldehyde, 2-formyl-benzo b thiophene, benzothiophene-2-carbaldehyde, 2-benzothiophenecarboxaldehyde
PubChem CID 736500
IUPAC-namn 1-bensotiofen-2-karbaldehyd
LEDER O=CC1=CC2=CC=CC=C2S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Smältpunkt 30 °C till 32 °C
Kokpunkt 135 °C till 136 °C (8 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 114170
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 162.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.